JKA3041
mPEG40K
average Mn 40,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinonimo/i:
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPEG40K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 40,000
Stato
solid
PM
average Mn 40,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)