GF99987440
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 20 m, temper hard
Sinonimo/i:
FA145116
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 999-874-40
Lunghezza
20 m
Diametro
0.5 mm