Key Documents
GF99982771
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT285130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 999-827-71
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)