Documenti fondamentali
GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 0.5 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
CO810250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 997-575-68
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)