GF98907441
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU027930
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 989-074-41
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)