GF98886223
Cadmium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, 99.7+%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD000140
About This Item
Saggio
≥99.7%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-862-23
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98886223-1EA | 4061825342894 |
GF98886223-2EA | 4061829513641 |