Documenti fondamentali
GF98836206
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.8 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TI010480
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-362-06
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)