GF98785388
Vanadium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 60.8μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.8+%
Sinonimo/i:
Vanadium, V 004500
About This Item
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 987-853-88
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)