Key Documents
GF98652606
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
10m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AG065150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 986-526-06
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)