Key Documents
GF98184606
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.015mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI055102
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-846-06
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)