GF98150340
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140230
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-503-40
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98150340-1EA | 4061825415529 |
GF98150340-10EA | 4061829938772 |
GF98150340-2EA | 4061829969288 |
GF98150340-5EA | 4061831010039 |