GF98104282
Aluminum
foil, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL000490
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-042-82
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.05 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98104282-10EA | 4061821030467 |
GF98104282-2EA | 4061821030498 |
GF98104282-1EA | 4061821030474 |
GF98104282-20EA | 4061821030481 |
GF98104282-5EA | 4061821030504 |