GF97807427
Antimony
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 95+%
Sinonimo/i:
Antimony, SB000140
About This Item
Saggio
≥95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 978-074-27
Resistenza
41.7 μΩ-cm
P. eboll.
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)