Key Documents
GF97798875
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 500 mm
Sinonimo/i:
SI617930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 977-988-75
Lunghezza
500 mm
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)