GF97764070
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 30mm, L 500 mm, wall thickness 3 mm
Sinonimo/i:
ME307300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 977-640-70
Lunghezza
500 mm
Spessore delle pareti
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)