Key Documents
GF97645629
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
SI636810
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 976-456-29
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)