GF97378677
Cerium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Cerium, CE000220
About This Item
Saggio
≥99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 973-786-77
Resistività
73 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3443 °C (lit.)
Punto di fusione
795 °C (lit.)
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ce]
InChI
1S/Ce
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)