Documenti fondamentali
GF97327660
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.375 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
CT301340
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 973-276-60
Misura
500 × 500 mm
Spessore
0.375 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)