Documenti fondamentali
GF97250340
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.1m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT035250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 972-503-40
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)