GF97243476
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 972-434-76
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)