GF97239044
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007200
About This Item
Saggio
≥99.2%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 972-390-44
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97239044-1EA | 4061825341712 |