Documenti fondamentali
GF97150552
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
NI197920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 971-505-52
Lunghezza
200 mm
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)