Documenti fondamentali
GF96545458
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, condition metallic glass, length 20 m
Sinonimo/i:
FE845100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 965-454-58
Lunghezza
20 m
Diametro
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)