GF96338357
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 500mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
MG010250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 963-383-57
Misura × spessore
200 mm × 500 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)