Documenti fondamentali
GF96093085
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 50 x 75mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
W 180250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-930-85
Misura × spessore
50 mm × 75 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)