GF96073139
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
0.2m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
MO075160
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-731-39
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)