GF96047310
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, length 0.5 m, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-473-10
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)