GF95414249
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-186g, size 300 × 300 mm, thickness 0.38 mm
Sinonimo/i:
ET303540
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 954-142-49
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.38 mm