Documenti fondamentali
GF94984666
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 500 mm, brown
Sinonimo/i:
AM317980
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 949-846-66
Lunghezza
500 mm
Diametro
12.7 mm
Colore
brown
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)