Documenti fondamentali
GF94852873
Silver
lump, 3 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
AG006100
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 948-528-73
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
3 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)