GF94319095
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL050520
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 943-190-95
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)