GF93993890
Antimony
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
SB006015
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-938-90
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)