GF93912891
Bismuth
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000160
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-128-91
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93912891-1EA | 4061825339498 |
GF93912891-2EA | 4061829523190 |