Key Documents
GF93853772
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-537-72
Lunghezza
20 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)