Key Documents
GF93444127
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1 mm, size 190 × 190 mm, dark red / black
Sinonimo/i:
ME303019
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 934-441-27
Misura
190 × 190 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)