GF92980266
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 50 m
Sinonimo/i:
ES305910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-802-66
Lunghezza
50 m
Diametro
0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF92980266-1EA | 4061825090863 |