Documenti fondamentali
GF92641114
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.5 mm, L 10 m, condition copolymer
Sinonimo/i:
PP301440
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 926-411-14
Lunghezza
10 m
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)