Key Documents
GF91998792
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FP303250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 919-987-92
Misura
150 × 150 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3