Documenti fondamentali
GF91408776
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
W 606810
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 914-087-76
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)