Documenti fondamentali
GF91132703
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 1 m, clear clear
Sinonimo/i:
ST311190
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-327-03
Lunghezza
1 m
Spessore
0.19 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)