Key Documents
GF90674051
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037935
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 906-740-51
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)