Key Documents
GF89020605
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
PT105825
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 890-206-05
Lunghezza
2 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.007 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)