Documenti fondamentali
GF88934349
Polycarbonate - 30% Glass Fiber Filled
(PC - 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 200 mm
Sinonimo/i:
CT337920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 889-343-49
Lunghezza
200 mm
Diametro
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)