Key Documents
GF88834258
Polypropylene
(PP), rod, diam. 8 mm, L 500 mm, condition homopolymer
Sinonimo/i:
PP307907
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 888-342-58
Lunghezza
500 mm
Diametro
8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3