GF88299534
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 50mm x 5.0mm diameter
Sinonimo/i:
MO017910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 882-995-34