GF88245344
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 1 m
Sinonimo/i:
IN135130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 882-453-44
Lunghezza
1 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)