GF88182962
Polyimide
(PI), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, grade vespel sp1
Sinonimo/i:
IM307920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 881-829-62
Lunghezza
100 mm
Diametro
12.7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)