Key Documents
GF88170026
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 3 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
FV307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 881-700-26
Lunghezza
500 mm
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)