Documenti fondamentali
GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE830250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 881-318-32
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)