GF87996986
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.23 mm, size 150 × 150 mm, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311351
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 879-969-86
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.23 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87996986-1EA | 4061825018744 |
GF87996986-5EA | 4061825018775 |
GF87996986-10EA | 4061825018737 |
GF87996986-20EA | 4061825018751 |
GF87996986-2EA | 4061825018768 |